Documentos Principais
573337
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
95%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-3-Hydroxy-N-methylpyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
101.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
95%
Ensaio
95%
atividade óptica
[α]20/D +6°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.4660 (lit.)
p.e.
181-182 °C (lit.)
densidade
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC[C@H](O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
chave InChI
FLVFPAIGVBQGET-YFKPBYRVSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)