309753
(R)-(−)-3-Hydroxytetrahydrofuran
98%
Sinônimo(s):
(R)-(-)-Tetrahydro-3-furanol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D −18°, c = 2.4 in methanol
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
pb
181 °C (lit.)
densidade
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1CCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2/t4-/m1/s1
chave InChI
XDPCNPCKDGQBAN-SCSAIBSYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter