Documentos Principais
300977
Sigma-Aldrich
(R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
177.20
Beilstein:
4782551
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]18/D +64°, c = 1 in chloroform
pf
88-90 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N[C@@H](CO1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m1/s1
chave InChI
OJOFMLDBXPDXLQ-SECBINFHSA-N
Aplicação
(R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone may be used as a starting material in the synthesis of enantiopure carbocyclic nucleosides.[1] It may also be used as a chiral auxiliary in the enantioselective synthesis of (2R,2′S)-erythro-methylphenidate.[2]
Used in the synthesis of HIV protease inhibitors.[3]
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis. For a recent review, see Aldrichimica Acta.[4]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
An efficient asymmetric approach to carbocyclic nucleosides: asymmetric synthesis of 1592U89, a potent inhibitor of HIV reverse transcriptase.
Crimmins MT and King BW.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 4192-4193 (1996)
Enantioselective synthesis of (2S, 2' R)-erythro-methylphenidate.
Prashad M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10(18), 3479-3482 (1999)
Synlett, 4, 679-683 (2004)
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)