densidade de vapor
4.7 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 39 °C)
Ensaio
≥99%
forma
solid
temperatura de autoignição
932 °F
Lim. expl.
9.5 %
pb
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
pf
32-35 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available