154210
(R)-(−)-Mandelic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
(R)-α-Hydroxyphenylacetic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]23/D −153°, c = 2.5 in H2O
pf
131-133 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
chave InChI
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
(R)-(−)-Mandelic acid is a carboxylic acid used as a starting material to synthesize antibiotics, antitumor agents, and antiobesity drugs. [4]
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCActive Filters