531634
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Sinônimo(s):
Barluenga reagent
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
137-141 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[I+].F[B-](F)(F)F.c1ccncc1.c2ccncc2
InChI
1S/2C5H5N.BF4.I/c2*1-2-4-6-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-5H;;/q;;-1;+1
chave InChI
JBVUIHBKNVHCKK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Synthesis of substituted naphthalenes[4] and oxygen containing heterocycles[5] from 2-alkynyl-substituted benzaldehydes.
- Synthesis of tetracyclic tetrahydrofurans[6]
Applications for Bis(pyridine)iodonium Tetrafluoroborate
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?