Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.593 (lit.)
pb
90-91 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
30-33 °C
densidade
1.773 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClS(=O)(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrClO2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
chave InChI
PJGOLCXVWIYXRQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- 2-(3-bromophenyl)-5-n-butylfuran
- 2-(3-bromophenyl)-3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran
- 3-bromo-4-(3-bromophenyl)thiophene
- 2,5-bis(3-bromophenyl)-1-methylpyrrole
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter