400068
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex
Sinônimo(s):
Fluoroboric acid diethyl ether complex
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
densidade
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
1.18 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F.FB(F)F.CCOCC
InChI
1S/C4H10O.BF3.FH/c1-3-5-4-2;2-1(3)4;/h3-4H2,1-2H3;;1H
chave InChI
XFHGDBFMJCLEOW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
264.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
129 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter