Documentos
530972
Sigma-Aldrich
Diphenyliodonium triflate
electronic grade, ≥99%
Sinônimo(s):
DPIT, Diphenyliodonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2I(CF3SO3)
Número CAS:
Peso molecular:
430.18
Beilstein:
3582403
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
electronic grade
descrição
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Ensaio
≥99%
pf
180-181 °C (lit.)
solubilidade
PGMEA: ~1%
γ-butyrolactone: ~25%
ethyl lactate: ~5%
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.CHF3O3S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-10H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
chave InChI
SBQIJPBUMNWUKN-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3