Documentos Principais
316393
Sigma-Aldrich
Triacetoxiboro-hidreto de sódio
97%
Sinônimo(s):
STAB
About This Item
Fórmula linear:
(CH3COO)3BHNa
Número CAS:
Peso molecular:
211.94
Beilstein:
4047608
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
116-120 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C6H10BO6.Na/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;/h7H,1-3H3;/q-1;+1
chave InChI
HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O triacetoxiboro-hidreto de sódio (NaBH(OAc)3) é particularmente eficaz em aminações redutivas devido ao seu amplo escopo, suavidade e seletividade. Ele é preferível ao cianoborohidreto de sódio (NaBH3CN) em muitas aplicações devido à redução da toxicidade dos produtos secundários formados, além de melhor rendimento e reprodutibilidade durante a síntese.
Aplicação
O triacetoxiboroidreto de sódio ou [NaBH(OAc)3] pode ser usado como reagente:
  • Na aminação redutiva de cetonas e aldeídos.
  • Para preparar N-benzil-γ-valerolactama reagindo com 4-oxopentanoato de metila e benzilamina por meio de aminação redutiva/lactamização.
  • Para reduzir iminas e enaminas nas aminas correspondentes.
  • Para reduzir quinolinas e isoquinolinas nos derivados de tetra-hidro correspondentes.
  • Na hidroboração de alcenos.
  • Para sintetizar birradicais de nitróxido para criar ligações de grupos terminais de alta relaxividade de dendrímeros.
Aplicações usando triacetoxiboro-hidreto de sódio
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
A review on the use of sodium triacetoxyborohydride in the reductive amination of ketones and aldehydes
Abdel-Magid AF and Mehrman SJ
Organic Process Research & Development, 10(5), 971-1031 (2006)
Use of Sodium Triacetoxyborohydride in Reductive Amination of Ketones and Aldehydes
Abdel-Magid et al.
ACS Symp. Ser., 641, 201-216 (1996)
Use of sodium triacetoxyborohydride in the synthesis of nitroxide biradicals
Rosen GM, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 609(23), 2663-2667 (2002)
Easy access to N-alkylation of N-unsubstituted [60]fulleropyrrolidines: reductive amination using sodium triacetoxyborohydride
Tetrahedron Letters, 45, 3975-3978 (2004)
Sodium Triacetoxyborohydride
Gribble GW and Abdel-Magid AF
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Artigos
Sodium triacetoxyborohydride