178721
(Diacetoxyiodo)benzene
98%
Sinônimo(s):
Iodobenzene I,I-diacetate, Iodosobenzene I,I-diacetate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
reaction type: C-H Activation
pf
161-163 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(OI(OC(C)=O)C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H11IO4/c1-8(12)14-11(15-9(2)13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3
chave InChI
ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.