Documentos
530840
Sigma-Aldrich
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinônimo(s):
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) triflate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H24F3O3RhS
Número CAS:
Peso molecular:
468.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
pf
159 °C (dec. literature value) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Rh+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.CHF3O3S.Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1/b2*2-1-,8-7-;;
chave InChI
GOPBTCMAUMSOBX-QMDOQEJBSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
HS157 Umicore, 97%
Sigma-Aldrich
683094
HS157