Merck
Catalisadores de ródio
Símbolo da tabela periódica para ródio
Os catalisadores de ródio demonstraram ser promotores adequados da ativação de ligações de carbono-hidrogênio (C-H), o que surgiu como uma ferramenta desafiadora e atraente para a catálise. A catálise por ródio vem atraindo cada vez mais interesse no que diz respeito ao acoplamento cruzado desidrogenativo, permitindo a construção elegante de ligações C-C. Apesar de o paládio ter sido o metal escolhido para a maioria dos exemplos, catalisadores de ródio também podem ser promotores adequados para essa ativação. O uso de catalisadores de ródio permite acessar acoplamentos importantes, como arilo-arilo, arilo-alceno e alceno-alceno, como rotas viáveis para estruturas orgânicas valiosas.
Produtos
Ordenar por relevância
Mostrando 1–20 de 59
Alterar visualização
Mostrando 1–20 de 59
Comparar
Número do produto
Nome do produto
Descrição do produto
Preços
Você visualizou 1–20 de 59 resultados
Página 1 de 3
Página 1 de 3