Documentos Principais
661023
Sigma-Aldrich
Hydroxy(cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
greener alternative
95%
Sinônimo(s):
(Cyclooctadiene)rhodium hydroxide dimer, 1,5-Cyclooctadiene)hydroxyrhodium dimer, Bis(cyclooctadiene)dihydroxodirhodium, Bis[(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadiene]di--μ-hydroxydirhodium, Bis[(1,5-cyclooctadiene)(hydroxy)rhodium], [Rh(OH)(1,5-cod)]2
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 2.766,00
1 G
R$ 3.069,00
R$ 2.766,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 2.766,00
1 G
R$ 3.069,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H26O2Rh2
Número CAS:
Peso molecular:
456.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.766,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
199 °C (dec.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O[Rh].O[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2H2O.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H2;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
chave InChI
IUAQXTGDGDIMOD-MIXQCLKLSA-L
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicação
Catalyst for oxygenative addition to terminal alkynes for a greener synthesis esters, amides, and carboxylic acids.
Rhodium-Catalyzed Oxygenative Addition to Terminal Alkynes for the Synthesis of Esters, Amides, and Carboxylic Acids
Rhodium catalyst employed with R-BINAP or R-SEGPHOS® ligands in a synthesis of chiral 3,3-disubstituted-1-indanones.[1]
Informações legais
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rhodium-catalyzed asymmetric synthesis of 3,3-disubstituted 1-indanones.
Ryo Shintani et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(20), 3735-3737 (2007-04-05)
Artigos
Discover the role of boronic acids in enantioenriched C(sp2)–C(sp2) product synthesis, specifically the rhodium-catalyzed Suzuki–Miyaura-type arylations of allylic halides and cyclobutenes.