Documentos Principais
692484
Sigma-Aldrich
(R)-DTBM-SEGPHOS®
Sinônimo(s):
(R)-(−)-5,5′-Bis[di(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]-4,4′-bi-1,3-benzodioxole, [(4R)-(4,4′-bi-1,3-benzodioxole)-5,5′-diyl]bis[bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphine]
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 391,00
R$ 391,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 391,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C74H100O8P2
Número CAS:
Peso molecular:
1179.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 391,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
P(c8cc(c(c(c8)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)(c7cc(c(c(c7)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)c1c(c6c(cc1)OCO6)c2c3c(ccc2P(c5cc(c(c(c5)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)c4cc(c(c(c4)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)OCO3
InChI
1S/C74H100O8P2/c1-67(2,3)47-33-43(34-48(61(47)75-25)68(4,5)6)83(44-35-49(69(7,8)9)62(76-26)50(36-44)70(10,11)12)57-31-29-55-65(81-41-79-55)59(57)60-58(32-30-56-66(60)82-42-80-56)84(45-37-51(71(13,14)15)63(77-27)52(38-45)72(16,17)18)46-39-53(73(19,20)21)64(78-28)54(40-46)74(22,23)24/h29-40H,41-42H2,1-28H3
chave InChI
ZNORAFJUESSLTM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst involved in:
  • [3,3]-Sigmatropic rearrangements using cyclopropane probes
  • Asymmetric intramolecular hydroacylation of ketoaldehydes
Reactant involved in:
  • The synthesis of gold-diphosphine complexes for use as catalysts
  • Cycloaddition of allenenes to yield alkylidenecyclobutanes
Informações legais
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
(S)-T-BINAP
Sigma-Aldrich
693030
(S)-T-BINAP
Artigos
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago