Documentos Principais
529354
Sigma-Aldrich
Ammonium magnesium phosphate hydrate
99.997% trace metals basis
Sinônimo(s):
Phosphoric acid ammonium magnesium salt hydrate
Selecione um tamanho
50 G
R$ 656,00
R$ 656,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 656,00
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)MgPO4 · xH2O
Peso molecular:
137.31 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 656,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.997% trace metals basis
Formulário
solid
Impurezas
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
O.[Mg++].[H][N+]([H])([H])[H].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Mg.H3N.H3O4P.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H3,1,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
chave InChI
DRMWBNMSWMDKLG-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)