Documentos Principais
1.01207
Supelco
Hidrogenofsfato de diamônio
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Hidrogenofsfato de diamônio
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2HPO4
Número CAS:
Peso molecular:
132.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
231-987-8
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
solid
potência
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7950 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.6-8.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubilidade
690 g/L
densidade
1.619 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
800‑1000 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.004%
traços de cátion
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].[H+]
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Evolução da fase e cinética de sinterização de hidroxiapatita sintetizada pela técnica de combustão da solução.: Este estudo discute a evolução da fase e o comportamento sinterizado da hidroxiapatita, um material crítico na biocerâmica, enfatizando os processos químicos envolvidos durante a síntese pela combustão da solução, que pode incluir o uso do di-hidrogenofosfato de amônio como precursor (Pratihar et al., 2006).
  • Uma investigação da síntese química e do comportamento de sinterização de alta temperatura da biocerâmica de hidroxiapatita de cálcio (HA) e fosfato tricálcico (TCP).: Este artigo investiga as vias de síntese da biocerâmica, como hidroxiapatita e fosfato tricálcico, potencialmente utilizando di-hidrogenofosfato de amônio em seus processos de produção, concentrando-se em seu comportamento sob altas temperaturas (Taş et al., 1997).
Ligação
Substitui: AX1355-1; AX1355
Nota de análise
Teor (acidimétrico): ≥ 99,0%
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
valor de pH (5%; água; 25 °C): 7,8-8,1
valor de pH (20%; água): cerca de 8
Cloreto (Cl): ≤ 0,0005%
Nitrato (NO₃): ≤ 0,001%
Sulfato: ≤ 0,004%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Ca (cálcio): ≤ 0,001%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
K (potássio): ≤ 0,001 %
Mg (magnésio): ≤ 0,0005%
Na (sódio): ≤ 0,001%
Corresponde às normas ACS, Reag. da  Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is original manufacturer information available for product number 1.01207? I don't see a dossier for it on the website.
    1 answer
    1. Product No. 1.01207 (di-Ammonium hydrogen phosphate, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur) is manufactured by Merck KGaA, Darmstadt, Germany under the Supelco® analytical products portfolio.
      Additional information on EMSURE® Inorganics and Solvents can be found under the "More Documents" section of the product details page for 1.01207: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/101207#product-documentation