216003
Fosfato de amônio monobásico
ACS reagent, ≥98%
Sinônimo(s):
Fosfato de amônio primário, Fosfato monoamônico, Di-hidrogenofosfato de amônio
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
pressão de vapor
<0.001 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
forma
crystals or chunks
Impurezas
≤0.005% NH4OH pptd.
≤0.005% insolubles
pH
3.8-4.4 (25 °C, 5%)
pf
190 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Ca: 0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: 0.005%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1