Documentos Principais
513148
Sigma-Aldrich
(6-Bromohexyloxy)-tert-butyldimethylsilane
99%
Sinônimo(s):
1-Bromo-6-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]hexane, 6-Bromohexyl tert-butyldimethylsilyl ether, [(6-Bromohexyl)oxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 902,00
25 ML
R$ 3.727,00
R$ 902,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 902,00
25 ML
R$ 3.727,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)6Br
Número CAS:
Peso molecular:
295.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 902,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
p.e.
276 °C (lit.)
densidade
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCCCBr
InChI
1S/C12H27BrOSi/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-9-7-6-8-10-13/h6-11H2,1-5H3
chave InChI
PBKXRKYUUXKNSL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J Steven McElfresh et al.
Journal of economic entomology, 102(2), 574-584 (2009-05-20)
Marmara gulosa Guillén & Davis (Lepidoptera: Gracillariidae) is a sporadic pest of citrus and a number of other crops in southern and central California. Coupled gas chromatographic-electroantennogram detection analyses of headspace volatiles collected by solid phase microextraction from virgin female
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine-4-ester: A pivotal synthon for building tethered bipyridine ligands.
Havas F, et al.
Tetrahedron, 65(36), 7673-7686 (2009)