Documentos Principais
499382
Sigma-Aldrich
2-Pyridylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
Bromo-2-pyridinylzinc, Pyridin-2-ylzinc bromide
Selecione um tamanho
50 ML
R$ 1.434,00
R$ 1.434,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 ML
R$ 1.434,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4BrNZn
Número CAS:
Peso molecular:
223.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.434,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.974 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Zn]c1ccccn1
InChI
1S/C5H4N.BrH.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-4H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
XYTLXTHDABUPLT-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Used in the preparation of P,N ligands for asymmetric Ir-catalyzed reactions.[1]
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
New P,N ligands for asymmetric Ir-catalyzed reactions.
Tanasri Bunlaksananusorn et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(33), 3941-3943 (2003-09-02)