429066
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
97%
Sinônimo(s):
(3-Bromopropoxy)(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane, 1-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-3-bromopropane, 1-Bromo-3-(tert-butyldimethylsiloxy)propane, 1-Bromo-3-[(tert-butyldimethylsilanyl)oxy]propane, 1-Bromo-3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]propane, 3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-bromopropane
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
contém
sodium carbonate as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
p.e.
182 °C (lit.)
densidade
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCBr
InChI
1S/C9H21BrOSi/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h6-8H2,1-5H3
chave InChI
QGMROEZDWJTIDW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?