189898
Methylmagnesium bromide solution
3.0 M in diethyl ether
Sinônimo(s):
Bromomethylmagnesium
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
3.0 M in diethyl ether
densidade
1.035 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Mg]Br
InChI
1S/CH3.BrH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- 3S-(Boc-amino)-2,4-dimethyl-2-pentanol and methyl tert-butyl (S)-sulfoxide.
- Methyl potassium polyimide (K-PIM-1) (MeMgBr).
- 3(4R)-{3(2R,3S)-[4′-(1′-triphenylmethyl)imidazole]-2-bromo-1-oxobutyl)-4-phenyl2-oxazolidinone
- Benzyl 2-(2-oxopropyl)piperidine-1-carboxylate
- (R*, R*) 1-[1-(1-phenylethyl)pyrrolidin-2-yl]propan-2-one)
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?