Documentos Principais
511854
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxyphenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)3C6H2NCS
Número CAS:
Peso molecular:
225.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
62-65 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(cc(OC)c1OC)N=C=S
InChI
1S/C10H11NO3S/c1-12-8-4-7(11-6-15)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,1-3H3
chave InChI
AFWKAIYTSPWWCA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)