260630
tert-Butyl isocyanide
98%
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylethyl isocyanide, 1-tert-Butylisonitrile, 2-Isocyano-2-methylpropane, t-Butylisonitrile, tert-Butylisonitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.376 (lit.)
pb
91 °C (lit.)
densidade
0.735 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[N+]#[C-]
InChI
1S/C5H9N/c1-5(2,3)6-4/h1-3H3
chave InChI
FAGLEPBREOXSAC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
28.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-2 °C - closed cup