Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.5356 (lit.)
pb
87-89 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1N=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
chave InChI
YQLRKXVEALTVCZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- derivatized β-cyclodextrins, used as chiral stationary phase in normal-phase liquid chromatography
- tris( 2,6-dimethylphenylimido)methylrhenium (VII)
- 1-(2-isopropylphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)urea
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup