226319
Ethyl isocyanoacetate
95%
Sinônimo(s):
α-Isocyanoacetic acid ethyl ester, (Ethoxycarbonyl)methyl isonitrile, 2-Ethoxy-2-oxoethyl isocyanide, 2-Ethyloxycarbonylmethyl isocyanide, Ethoxycarbonylmethyl isocyanide, Ethyl α-isocyanoacetate, Ethyl 2-isocyanoacetate, Isocyanoacetic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
pb
194-196 °C (lit.)
densidade
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C5H7NO2/c1-3-8-5(7)4-6-2/h3-4H2,1H3
chave InChI
FPULFENIJDPZBX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup