468517
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
98%
Sinônimo(s):
1-Isothiocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.5 (lit.)
pb
63 °C/1.5 mmHg (lit.)
densidade
1.485 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)N=C=S
InChI
1S/C9H3F6NS/c10-8(11,12)5-1-6(9(13,14)15)3-7(2-5)16-4-17/h1-3H
chave InChI
FXOSSGVJGGNASE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Chemical derivatization of amino-functionalized model surfaces, amino thiolate on Au, amino siloxane on Si, and polyethylene (PE) foils and films.
- Chemical derivatization of self assembled monolayers of ω-amino-4,4′-terphenyl substituted alkanethiols.
- Synthesis of ethylene-linked sulfonimidoyl-containing thioureas.
- Preparation of pyrrolidine-2-carboxylic acid-{2-[3-(3,5-bistrifluoromethylphenyl)thioureido]phenyl}-amide.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter