Documentos Principais
654361
Sigma-Aldrich
2-(1-Piperazinyl)pyridine-4-boronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
2-(1-Piperazinyl)-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Selecione um tamanho
1 G
R$ 735,00
R$ 735,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 735,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H24BN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
289.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 735,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
112-116 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnc(c2)N3CCNCC3
InChI
1S/C15H24BN3O2/c1-14(2)15(3,4)21-16(20-14)12-5-6-18-13(11-12)19-9-7-17-8-10-19/h5-6,11,17H,7-10H2,1-4H3
chave InChI
LOZSSHYLDBDYSQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)