490709
Sodium pyruvate-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Pyruvic acid-1-13C sodium salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
>300 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i3+1;
chave InChI
DAEPDZWVDSPTHF-FJUFCODESA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.