608483
Sodium pyruvate-3-13C, 3,3,3-d3
50-60 atom % D, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Pyruvic acid-3-13C,d3 sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
50-60 atom % D
Nível de qualidade
forma
solid
peso molecular
112.54 by atom % calculation (at 50 atom % D)
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
>300 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[2H][13C]([2H])([2H])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1D3;
chave InChI
DAEPDZWVDSPTHF-SPZGMPHYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artigos
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.