Documentos
702242
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-2-13C, 3,3,3-d3
99 atom % 13C, 97 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Pyruvic acid-2-13C,3,3,3-d3 sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
CD313COCO2Na
Peso molecular:
114.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
97 atom % D
Ensaio
98% (CP)
forma
powder
peso molecular
113.96 by atom % calculation
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
>300 °C
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2+1;
chave InChI
DAEPDZWVDSPTHF-CKHMYQJJSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3