Documentos Principais
721298
Sigma-Aldrich
Pyruvic-1,2-13C2 acid
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
2-Oxo-propanoic-1,2-13C2 acid
About This Item
Fórmula linear:
CH313CO13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
90.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
165 °C (lit.)
densidade
1.295 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1,3+1
chave InChI
LCTONWCANYUPML-SUEIGJEOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)