Documentos Principais
489441
Sigma-Aldrich
Formic acid-d
95 wt. % in D2O, 98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
HCO2D
Número CAS:
Peso molecular:
47.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
concentração
95 wt. % in D2O
índice de refração
n20/D 1.369
p.e.
100.8 °C (lit.)
pf
8.2-8.4 °C (lit.)
densidade
1.246 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)O[2H]
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i/hD
chave InChI
BDAGIHXWWSANSR-DYCDLGHISA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8