Documentos Principais
279404
Sigma-Aldrich
Formic acid-13C
95 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.642,00
R$ 2.642,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.642,00
About This Item
Fórmula linear:
H13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
47.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 2.642,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
concentração
95 wt. % in H2O
p.e.
100.8 °C (lit.)
pf
8.2-8.4 °C (lit.)
densidade
1.246 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[H][13C](O)=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1+1
chave InChI
BDAGIHXWWSANSR-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)