485705
Formic-d acid
95 wt. % in H2O, 98 atom % D
Sinônimo(s):
Deuterated formic acid
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
concentração
95 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.369
pb
100.8 °C (lit.)
pf
8.2-8.4 °C (lit.)
densidade
1.246 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(O)=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D
chave InChI
BDAGIHXWWSANSR-MICDWDOJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
51 °C