473448
Potassium hexacyanochromate(III)
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Chromium potassium cyanide (CrK3 (CN)6 ), Tripotassium hexacyanochromate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: chromium
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
>350 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[K+].N#C[Cr-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Cr.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
chave InChI
VOCDJOPDZZSPRQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?