378232
Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate
Sinônimo(s):
Tetrapotassium ruthenium(2+) hexacyanide hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Ru-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.4K.H2O.Ru/c6*1-2;;;;;;/h;;;;;;;;;;1H2;/q;;;;;;4*+1;;-3
chave InChI
FUVXNNWKCOQHNS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?