303690
Hexaammineruthenium(II) chloride
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ruthenium(III) chloride hexaammoniate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: ruthenium
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
solubilidade
H2O: slightly soluble(lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Ru++]
InChI
1S/2ClH.6H3N.Ru/h2*1H;6*1H3;/q;;;;;;;;+2/p-2
chave InChI
SHHNQLHKJVODTN-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.