Documentos Principais
13425
Sigma-Aldrich
Sodium ferrocyanide decahydrate
≥98.0%
Sinônimo(s):
Tetrasodium hexacyanoferrate decahydrate, Sodium hexacyanoferrate(II)
Selecione um tamanho
500 G
R$ 798,00
R$ 798,00
Disponível para enviar em04 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 G
R$ 798,00
About This Item
Fórmula linear:
Na4Fe(CN)6 · 10H2O
Número CAS:
Peso molecular:
484.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 798,00
Disponível para enviar em04 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
solid
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.20%
sulfate (SO42-): ≤0.20%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4Na.10H2O/c6*1-2;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;10*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;;;;;;;;
chave InChI
KJSGVRTUMXJODL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sodium ferrocyanide decahydrate can be used as a precursor to synthesize Na-enriched Na1+xFe[Fe(CN)6] frameworks in NaCl, which can be used as a cathode for sodium-ion batteries.(1)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Francisco Jiménez-Fiérrez et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(16) (2020-08-17)
Herein, a novel electrochemical glucose biosensor based on glucose oxidase (GOx) immobilized on a surface containing platinum nanoparticles (PtNPs) electrodeposited on poly(Azure A) (PAA) previously electropolymerized on activated screen-printed carbon electrodes (GOx-PtNPs-PAA-aSPCEs) is reported. The resulting electrochemical biosensor was validated