455970
Phosphotungstic acid hydrate
99.995% trace metals basis (Purity excludes up to 300 ppm Si)
Sinônimo(s):
Tungstophosphoric acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.995% trace metals basis (Purity excludes up to 300 ppm Si)
forma
powder or crystals
técnica(s)
blocking: suitable
Impurezas
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
~95 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
chave InChI
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Prins cyclization reaction
- dehydration of alcohols
- hydration of olefins.3
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges