408727
Polietilenimina, ramificada
average Mw ~25,000 by LS, average Mn ~10,000 by GPC, branched
Sinônimo(s):
aziridina, homopolímero, PEI
About This Item
Produtos recomendados
forma
viscous liquid
peso molecular
average Mn ~10,000 by GPC
average Mw ~25,000 by LS
Impurezas
≤1% water
índice de refração
n20/D 1.5290
viscosidade
13,000-18,000(50 °C)
pb
250 °C (lit.)
densidade
1.030 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C1CN1
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
chave InChI
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A PEI pode ser usado para funcionalizar nanotubos de parede única (SWNTs) para melhorar sua solubilidade e biocompatibilidade, mantendo a integridade estrutural do SWNT original. Os SWNTs funcionalizados covalentemente encontram aplicação na absorção de CO2 e no fornecimento de genes.
A PEI ramificada também pode ser usado para modificar as propriedades de superfície dos adsorventes. As nanofibras de óxido de zircônio hidratado/PAN modificadas com PEI são usadas para a desfluorização de águas subterrâneas, pois apresentam alta capacidade de adsorção de flúor e uma ampla faixa de pH de trabalho.
Características e benefícios
A PEI ramificada tem melhorcapacidade de complexação e tamponamento.
forma física
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Yoshiki Katayama (Kyushu University, Japan) discusses recent advances in drug delivery systems and strategies that exploit the EPR effect, with a special focus on stimuli-responsive systems based on novel materials.
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.