452483
1-Methyl-D-tryptophan
95%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
(2R)-2-Amino-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, D-(+)-1-Methyltryptophan
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
1-Methyl-D-tryptophan, 95%
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
lumps and powder
atividade óptica
[α]22/D +12.4°, c = 2 in acetic acid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
242-245 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cn1cc(C[C@@H](N)C(O)=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-14-7-8(6-10(13)12(15)16)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,7,10H,6,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m1/s1
chave InChI
ZADWXFSZEAPBJS-SNVBAGLBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?