Documentos Principais
383341
Sigma-Aldrich
Tungstosilicic acid hydrate
Tungstosilicic acid hydrate
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Silicotungstic acid
Selecione um tamanho
50 G
R$ 1.369,00
R$ 1.369,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 1.369,00
About This Item
Fórmula linear:
H4[Si(W3O10)4] · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
2878.17 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.369,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
powder, chunks or granules
composição
Degree of hydration, 25-26
cadeia de caracteres SMILES
O.O[Si](O)(O)O.O=[W]1(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O1.O=[W]2(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O2.O=[W]3(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O3.O=[W]4(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O4
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
chave InChI
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of silicotungstate butylmethylimidazolium bromide ionic liquid hybrid material
  • Synthesis of SnII-substituted Keggin-type polyoxometalates as photocatalysts
  • Preparation of silicotungstic acid/organically modified silane proton-conducting membranes
  • Preparation of charge transfer compounds with Keggin anions
  • Preparation of catalyst for catalytic liquid-phase oxidation of xylene
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review