223328
Tungstic acid
99%
Sinônimo(s):
dihydroxy(dioxo)tungsten
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
powder
densidade
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[W](O)(=O)=O
InChI
1S/2H2O.2O.W/h2*1H2;;;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3