449571
Silver chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Sinônimo(s):
AgCl (Silver monochloride), Silver(I) chloride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 912 °C)
linha de produto
AnhydroBeads™
Ensaio
99.998% trace metals basis
Impurezas
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
455 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ag]
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
chave InChI
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.