pressão de vapor
1 mmHg ( 912 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
powder or chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: silver
pf
455 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ag]
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
chave InChI
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- In the preparation of 1,2,3-triazoles from alkynes and azides.
Silver chloride is also be used:
- As a precursor salt to synthesize silver nanoparticles.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?