Documentos Principais
Z113085
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass reference electrode
General purpose,
reference Ag/AgCl
Sinônimo(s):
Glass Electrode, Reference Electrode
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.083,00
R$ 1.083,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.083,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.79
R$ 1.083,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Características
ceramic wick
Parâmetros
flow rate (moderate)
−5-100 °C temperature
Descrição geral
The reference electrode is used as a pair with an indication electrode to make a measurement. All types supplied with a 30 in. lead. All reference half-cells have a universal reference pin connector.
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Aplicação
pH, titrations
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Questions
  1. Welche Anschlüsse bzw Stecker hat diese Elektrode? Kann ich diese an eine pH/ Ion 7320P von wtw anschließen?
    1 answer
    1. This product features a 3 ft. cable with a US Standard pin. This pin will not connect to DIN or BNC version in pH/Ion 7320P from wtw.