Documentos Principais
1.19203
Supelco
Silver chloride 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Sinônimo(s):
Silver chloride 99+
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
AgCl
Número CAS:
Peso molecular:
143.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
232-033-3
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.4-100.0% Ag basis
Formulário
powder
potência
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
455 °C
solubilidade
0.00188 g/L
densidade
5.56 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
Ag: 74.9-75.3%
Cd: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Pb: ≤0.002%
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]Cl
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
chave InChI
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Nota de análise
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (calculated of Ag): 99.4 - 100.0 %
Ag (Silver): 74.9 - 75.3 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.002 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3