Documentos Principais
385700
Sigma-Aldrich
2-Mercapto-5-benzimidazolesulfonic acid sodium salt dihydrate
98%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.096,00
R$ 1.096,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.096,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5N2NaO3S2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
288.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.096,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
>300 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C7H6N2O3S2.Na.2H2O/c10-14(11,12)4-1-2-5-6(3-4)9-7(13)8-5;;;/h1-3H,(H2,8,9,13)(H,10,11,12);;2*1H2/q;+1;;/p-1
chave InChI
OIYOMRFNKQEDEH-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)