Ensaio
97%
pf
137-139 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc2sc(N)nc12
InChI
1S/C8H8N2S/c1-5-3-2-4-6-7(5)10-8(9)11-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10)
chave InChI
GRIATXVEXOFBGO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)